Få mere at vide
Velp Scientifica™ FP4 bærbar flokkulator
Artikelnummer. 11751873 Shop alle Velp produkter
Hastighed:
20, 40, 50, 100, 200 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11751873
Brand: Velp Scientifica™ F105A0117
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader, at standardbetingelser anvendes til krukketest, som er det grundlæggende krav for reproducerbare resultater. Velp Scientifica™ FP4 bærbare flokkulatorer tilbyder et valg mellem 20, 40, 50, 100 eller 200 rpm omrøringshastigheder.
  • Valgbar driftstid til uovervåget drift
  • Pålidelige og gentagelige resultater fra Velp omrøringskvalitet
  • Præcis hastighed fra en elektronisk styret DC-gearmotor
  • Designet til at blive brugt på stedet for øjeblikkelige resultater
  • Drevet af dedikeret batteri eller fra bilens cigarettænder
  • 4 prøver kan behandles parallelt
  • Centralt lys for at lette læsningen
  • Omrøringsstænger, der kan justeres i højden uden brug af værktøj
  • Stærk modstandsdygtighed over for kemisk og mekanisk korrosion
  • Anti-skrid base for stabilitet
Tekniske data
Hastighed 20, 40, 50, 100, 200 rpm
Spænding 100 til 240 V
Watt 6 w
Højde (metrisk) 320 mm
Bredde (metrisk) 250 mm
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Metal
Vægt (metrisk) 4.8 kg