Få mere at vide
Velneperit, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496058
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496058 10 mg -
16482197 50 mg 50mg
16458667 5 mg 5mg
16416466 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496058 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14423
MedChemExpress Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.
Velneperit (S-2367) is a novel neuropeptide Y (NPY) Y5 receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Velneperit
CAS 342577-38-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H24F3N3O3S
Mængde 10 mg
Synonym S2367
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (73.63 mM)
SMIL FC(F)(F)C1=CN=C(NC([C@H]2CC[C@H](NS(=O)(C(C)(C)C)=O)CC2)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 407.45
Formel vægt 407.45
Procent renhed 99.5%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism