Få mere at vide
Veliparib, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17545585 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17545585 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17545585 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469261000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Veliparib
CAS 912444-00-9
Mængde 100 mg
Molekylær formel C13 H16 N4O
Formel vægt 244.30
MDL nummer MFCD16661059
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til gul
Renhed ≥98,5 %
InChI nøgle JNAHVYVRKWKWKQ-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1(CCCN1)C1=NC2=C(C=CC=C2N1)C(N)=O
IUPAC navn 2-(2-methylpyrrolidin-2-yl)-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 244.30
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Veliparib
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Veliparib