Få mere at vide
Veliparib, MedChemExpress
Beskrivelse
Veliparib (ABT-888) is a potent PARP inhibitor, inhibiting PARP1 and PARP2 with Kis of 5.2 and 2.9 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Veliparib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 912444-00-9 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H16N4O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ABT-888 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (118.71 mM) |
| Vis mere |