missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Veliparib dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18717816
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18717816 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18717816 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7026/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High affinity PARP-1 and -2 inhibitor; orally bioavailable

Veliparib dihydrochloride is a high affinity PARP-2 and PARP-1 inhibitor (Ki values are 2.9 and 5.2 nM, respectively). Inhibits repair of radiation-induced DNA damage and sensitizes lung cancer cells to radiation. Also increases autophagy and apoptosis in lung cancer cells. Enhances radiation-induced tumor growth delay in mice bearing lung tumor xenografts. Also chemosensitizer. Potentiates effects of temozolomide (Cat. No. 2706) in a mouse melanoma model. Orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(2R)-2-Methyl-2-pyrrolidinyl]-1H-benzimidazole-4-carboxamide dihydrochloride
CAS 912445-05-7
Mængde 50 mg
Molekylær formel C13H16N4O.2HCl
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.