Få mere at vide
Riley™ Velia Sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 31702877
Skift visning
Linsefarve:
Klar
Skygge 3
Skygge 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve
31702877 Skygge 3
31702875 Klar
31702876 Skygge 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31702877 Leverandør Riley™ Leverandørnr. RLY00222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28663.61 DKK
    16533.75 DKK / Pakke med 100
    Spare 12129.86 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Sikkerhedsbriller med en omsluttende linse for vidsyn og en blød, behagelig ramme med justerbar rem for en sikker pasform.
  • Bredt synsfelt
  • Polstret ansigtsforsegling
  • Stærk polycarbonatlinse
  • Blød PVC/TPE-ramme og komforttilpasset næserygge
  • Hurtigudløser hovedrem
  • Valgfri spænde-hovedrem for nem tilpasning, når man bærer hjelm
  • Ekstra gummirem til brug i renrum
  • Justerbar drejebar elastisk hovedrem
  • Beskyttelse mod smeltet metal stænk
  • Kan bæres over en styrke
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE eller - UKCA eller - EN 166:2001
Linsebelægning Anti-tåge, Ridsefast, Fugtafvisende middel, UV-behandlet
Linsefarve Skygge 3
Produkttype Generelle sikkerhedsbriller
Dimensioner (L x B x H) 150 x 80 x 60 mm
Til brug med (applikation) Køretøjsreparationer og vedligeholdelse, kommerciel rengøring, havearbejde, træarbejde og fremstilling, generel vedligeholdelse, glas og glas, laboratorieanalyse
Ramme farve Sort
Vægt (metrisk) 84 g
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat (høj-impact)
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400
Rammetype Forseglet
Optisk klarhed 3
Mekanisk styrke B,T