Få mere at vide
VEGFR2/KDR/Flk-1 Antibody (89106R) [PE], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18606633 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18606633 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18606633 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. FAB3572RP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mouse Monoclonal Antibody
VEGFR2/KDR/Flk-1 Monoclonal antibody specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VEGFR2/KDR/Flk-1
Applikationer Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 89106R
Konjugeret PE
Fortynding Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, FLK-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2
Værtsarter Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human VEGFR2/KDR/Flk-1, Ala20-Glu764, Accession # P35968
Oprensningsmetode Protein A or G purified from cell culture supernatant
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, HIF Target Genes, Hypoxia, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors, Tyrosine Kinases
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 3791
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.