Få mere at vide
VEGFR-2-IN-5, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487486
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16487486 100 mg
16433567 50 mg
16417548 10 mg
16400028 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487486 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18625
MedChemExpress VEGFR-2-IN-5 is a VEGFR2 inhibitor extracted from patent WO2013055780A1, Page 69.
VEGFR-2-IN-5 is a VEGFR2 inhibitor extracted from patent WO2013055780A1, Page 69.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VEGFR-2-IN-5
Fysisk form Solid
CAS 1430089-64-7
Farve Light Gray
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H24N8
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (126.22 mM)
SMIL NCCCNC1=CC=C(NC2=NC=CC(NC3=NNC(C4CC4)=C3)=N2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 364.45
Formel vægt 364.45