Få mere at vide
Invitrogen™ VEGF-R2 (KDR) mus ProcartaPlex™ Simplex sæt
Artikelnummer. 17847250
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
17847250 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 17847250 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01026067901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Musen VEGF-R2 (KDR) ProcartaPlex Simplex Kit måler VEGF-R2 (KDR) protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex kits, så du kan oprette dit eget multiplex panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering.
Musen VEGF-R2 (KDR) ProcartaPlex Simplex Kit måler VEGF-R2 (KDR) protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex kits, så du kan oprette dit eget multiplex panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering. Når du kombinerer flere Simplex-sæt (dvs. når du ikke bruger et forudkonfigureret multiplexpanel), er der kun behov for ét bufferkit (sælges separat) til hver analyseplade uanset plexstørrelse.
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere op til 80 proteinmål samtidigt, når man bruger FLEXMAP 3D eller Luminex 200 instrument og op til 50 proteinmål ved brug af MAGPIX instrument. ProcartaPlex analyser kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
  • Fleksible paneler —design dine egne paneler med Simplex-sæt til at måle dit eget udvalg af mål
  • Flere resultater pr. prøve —måler op til 80 proteinmål i en enkelt 25 50–μ L prøve
  • Veletableret Luminex teknologi —den mest refererede multipleksingsplatform til proteindetektion og kvantificering
De Luminex MagPlex superparamagnetiske mikrosfære perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe 100 spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX systemer). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I en ProcartaPlex multiplex assay, er hver spektralt unik perle mærket med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin –R-phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex analysen er konjugeret til en magnetisk perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere op til 80 gange flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex Simplex-sæt giver mulighed for at skabe dit eget unikke panel. Mere end 90 % af ProcartaPlex Simplex-mål kan kombineres, hvilket giver dig overlegen fleksibilitet, når du opretter dit eget multiplex-panel.
ProcartaPlex Simplex-sæt er tilgængelige på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund). Besøg thermofisher.com/procartaplex for mere information, herunder en omfattende liste over individuelle proteinmål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter Mus
Kombinerbarhed Kan kombineres
Perletype Magnetisk
Perleregion VEGF-R2 (KDR) [77]
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Analyseområde Se Analysecertifikat
Format Simplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Gene KDR
Gene Alias KDR, CD309, FLK1, VEGFR, VEGFR2, Kinase insert domæne receptor
Gen-id (Entrez) 16542
Gen symbol KDR
Interassay CV Mindre end 15 %
Intraassay CV Mindre end 15 %
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, Plasma, Cellekultursupernatanter
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Synonym KDR, CD309, FLK1, VEGFR, VEGFR2, Kinase insert domæne receptor
Indhold og opbevaring
•1 hætteglas Capture Beads (50X)
• 1 hætteglas biotinyleret detektionsantistof (50X)
• 2 hætteglas Mouse Standard Mix (lyofiliseret)
Opbevares ved 2 C °til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Immunologi