Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte-VEGF-A-cellelysater ELISA Kit
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
VEGF (vaskulær endotelvækstfaktor), som er et 45 kDa homodimert, disulfid-bundet glycoprotein involveret i angiogenese, som fremmer tumorprogression og metastase. VEGF har en række virkninger på vaskulært endotel, herunder evnen til at fremme endotelcellernes levedygtighed, mitogenese, kemotaksi og vaskulær permeabilitet. VEGF-familien inkluderer i øjeblikket VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E og PIGF. VEGF og dets receptorsystem har vist sig at være de fundamentale regulatorer i cellesignaleringen af angiogenese. De fleste tumorer har det absolutte krav om angiogenese, og VEGF er blevet beskrevet som det mest potente angiogene cytokin forbundet med denne proces. Til dato er 5 forskellige isoformer af VEGF blevet beskrevet. Disse isoformer genereres som et resultat af alternativ splejsning fra et enkelt VEGF-gen. Disse forskellige isoformer har vist sig at binde til to tyrosinkinase-receptorer flt-1 (VEGFR-1) og flk-1/KDR (VEGFR-2), som har vist sig at blive udtrykt næsten udelukkende på endotelceller. VEGF og dets højaffinitetsbindingsreceptorer, tyrosinkinaserne FLK1 og FLT1, menes at være vigtige for udviklingen af embryonal vaskulatur. Undersøgelser har vist, at en alternativt splejset form af FLT1 producerer et opløseligt protein, kaldet sFLT1, som binder vaskulær endotelvækstfaktor med høj affinitet, hvilket spiller en hæmmende rolle i angiogenese. Forhøjede niveauer af VEGF er forbundet med POEMS syndrom (polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati, hudforandringer) også kendt som Crow-Fukase syndrom, som påvirker flere organer i kroppen.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P16612 |
| Analyseområde | 0,82 til 200 pg/ml |
| Assay følsomhed | 2 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Cellelysater, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 83785 |
| Gen symbol | VEGFA |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |