Få mere at vide
Invitrogen™ Rotte-VEGF-A-cellelysater ELISA Kit
Descripción
Rottens vaskulære endotelcellevækstfaktor A-cellelysater (Rt VEGF-A) ELISA kvantificerer Rt VEGF-A i rottecelle- eller vævslysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Rt VEGF-A. Metodens princip Rotten VEGF-A fast-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Especificaciones
Especificaciones
| Adgangsnummer | P16612 |
| Analyseområde | 0,82 til 200 pg/ml |
| Assay følsomhed | 2 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 2 pg/ml til 200 pg/ml |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Chemokine& Receptorer |
| Prøvetype | Cellelysater |
| Specificitet | Antistofparret i dette sæt genkender rotte-VEGF. |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.