Få mere at vide
Invitrogen™ Humane VEGF-A-cellelysater ELISA Kit
Beskrivelse
De humane VEGF-A-cellelysater ELISA kvantificerer Hu VEGF-A i humane celle- eller vævslysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu VEGF-A. Metodens princip The Human VEGF-A solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P15692 |
| Analyseområde | 8.23 to 6000 pg/mL |
| Assay følsomhed | 10 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 10 pg/mL to 6000 pg/mL |
| Assay | Solid-phase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Chemokine & Receptors |
| Prøvetype | Cell Lysates |
| Specificitet | The antibody pair provided in this kit recognizes human VEGF-A. |
| Vis mere |