Få mere at vide
Invitrogen™ Humane VEGF-A-cellelysater ELISA Kit
Artikelnummer. 15445173
Mængde:
10 x 96 Tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15445173
Brand: Invitrogen™ EHVEGFACL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
De humane VEGF-A-cellelysater ELISA kvantificerer Hu VEGF-A i humane celle- eller vævslysater. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu VEGF-A. Metodens princip The Human VEGF-A solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
VEGF (vaskulær endotelvækstfaktor), som er et 45 kDa homodimert, disulfid-bundet glycoprotein involveret i angiogenese, som fremmer tumorprogression og metastase. VEGF har en række virkninger på vaskulært endotel, herunder evnen til at fremme endotelcellernes levedygtighed, mitogenese, kemotaksi og vaskulær permeabilitet. VEGF-familien inkluderer i øjeblikket VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E og PIGF. VEGF og dets receptorsystem har vist sig at være de fundamentale regulatorer i cellesignaleringen af angiogenese. De fleste tumorer har det absolutte krav om angiogenese, og VEGF er blevet beskrevet som det mest potente angiogene cytokin forbundet med denne proces. Til dato er 5 forskellige isoformer af VEGF blevet beskrevet. Disse isoformer genereres som et resultat af alternativ splejsning fra et enkelt VEGF-gen. Disse forskellige isoformer har vist sig at binde til to tyrosinkinase-receptorer flt-1 (VEGFR-1) og flk-1/KDR (VEGFR-2), som har vist sig at blive udtrykt næsten udelukkende på endotelceller. VEGF og dets højaffinitetsbindingsreceptorer, tyrosinkinaserne FLK1 og FLT1, menes at være vigtige for udviklingen af embryonal vaskulatur. Undersøgelser har vist, at en alternativt splejset form af FLT1 producerer et opløseligt protein, kaldet sFLT1, som binder vaskulær endotelvækstfaktor med høj affinitet, hvilket spiller en hæmmende rolle i angiogenese. Forhøjede niveauer af VEGF er forbundet med POEMS syndrom (polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati, hudforandringer) også kendt som Crow-Fukase syndrom, som påvirker flere organer i kroppen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P15692
Analyseområde 8,23 til 6000 pg/ml
Assay følsomhed 10 pg/mL
Kalibreringsområde 10 pg/ml til 6000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Chemokine& Receptorer
Prøvetype Cellelysater
Specificitet Antistofparret i dette sæt genkender humant VEGF-A.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 7422
Gen symbol MVCD1, VEGF, VPF
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Prøvevolumen Cellelysat 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym RP1-261G23.1, MVCD1, VEGF, VPF
Mål VEGF
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min