Få mere at vide
MedChemExpress Vedolizumab
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Integrin |
| Mængde | 1 mg |
| Målarter | Human |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttype | Inhibitory Antibodies |
| Forsendelsestilstand | Shipping with dry ice |
| CAS | 943609-66-3 |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.64% |