Få mere at vide
Vedaprofen, TRC
Artikelnummer. 30012253
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012253 5 mg
30005188 25 mg
30006353 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30012253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV1053005MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71109-09-6
Molekylær formel C19 H22 O2
Molekylvægt (g/mol) 282.38
Synonym Vedaprofen, (2RS)-2-(4-Cyclohexyl-1-naphthyl)propanoic acid, 1-Naphthaleneacetic acid, 4-cyclohexyl-α-methyl-, 4-Cyclohexyl-α-methyl-1-naphthaleneacetic acid, CERM 10202, PM 150, Quadrisol
IUPAC navn 2-(4-cyclohexylnaphthalen-1-yl)propanoic acid
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vedaprofen
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)
Formel vægt 282.162