Få mere at vide
Vedaprofen-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vedaprofen-d3 |
| CAS | 1185054-34-5 |
| Molekylær formel | C19H19D3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Cyclohexyl-alpha-(methyl-d3)-1-naphthaleneacetic Acid, 2-(4-Cyclohexil-1-naphthyl)-propionic Acid-d3, CERM 10202-d3, PM-150-d3, Quadrisol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 2-(4-cyclohexylnaphthalen-1-yl)-3,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.4 |
| Formel vægt | 285.1808 |