Få mere at vide
Vedaprofen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312342
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312342 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312342 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17906000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vedaprofen
CAS 71109-09-6
Analyt- eller komponentnavne Vedaprofen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Vedaprofen, (2RS)-2-(4-Cyclohexyl-1-naphthyl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
IUPAC navn 2-(4-cyclohexylnaphthalen-1-yl)propanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 282.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 282.162 g/mol