Få mere at vide
Vecuronium bromide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16594344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16594344 1 g 1g
16504354 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461970010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50700-72-6
Molekylær formel C34H57BrN2O4
Molekylvægt (g/mol) 637.74
InChI nøgle VEPSYABRBFXYIB-PWXDFCLTSA-M
IUPAC navn 1-[(1R,2S,3aS,3bR,5aS,7S,8S,9aS,9bS,11aS)-1,7-bis(acetyloxy)-9a,lla-dimethyl-8-(piperidin-1-yl)-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenium-midyl]-1-2-methyl-12-piperyl]-1-2
SMIL [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](OC(C)=O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N1CCCCC1)[N+]1(C)CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vecuronium bromide
Smeltepunkt 235.0°C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, dichloroethane, acetone
Formel vægt 637.75