Få mere at vide
Novus Biologicals™ VECTASTAIN(R) ABC AP Detection Kit
Artikelnummer. 18344857 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 Kit
Artikelnummer. 18344857
Brand: Novus Biologicals™ AK5000NB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C. Do not freeze.
Til brug med (applikation) Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), ISH, ELISpot
Arter Non-species specific
Mængde 1 Kit