Få mere at vide
Novus Biologicals™ VECTASTAIN(R) ABC anti-mouse/rabbit AP Immunodetection Kit
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 Kit
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Til brug med (applikation) | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), ISH, ELISpot |
| Arter | Mouse, Rabbit |
| Mængde | 1 Kit |