Få mere at vide
Novus Biologicals™ VECTASTAIN(R) ABC anti-mouse/rabbit AP Immunodetection Kit
Artikelnummer. 18335037 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 Kit
Artikelnummer. 18335037
Brand: Novus Biologicals™ AK5200NB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Immunodetection Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C. Do not freeze.
Til brug med (applikation) Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), ISH, ELISpot
Arter Mouse, Rabbit
Mængde 1 Kit