Få mere at vide
VE-821, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448747
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16448747 5 mg -
16406536 100 mg -
16402287 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16448747 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14731
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress VE-821 is a potent ATP-competitive inhibitor of ATR with Ki/IC50 of 13 nM/26 nM.
VE-821 is a potent ATP-competitive inhibitor of ATR with Ki/IC50 of 13 nM/26 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VE-821
CAS 1232410-49-9
Farve Green
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H16N4O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (135.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C(NC1=CC=CC=C1)C2=NC(C3=CC=C(C=C3)S(=O)(C)=O)=CN=C2N
Molekylvægt (g/mol) 368.41
Formel vægt 368.41
Procent renhed 98.94%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease