Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VE-821 |
| CAS | 1232410-49-9 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C18H16N4O3S |
| Formel vægt | 368.41 |
| InChI nøgle | DUIHHZKTCSNTGM-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=C(N)C(=N1)C(=O)NC1=CC=CC=C1 |
| IUPAC navn | 3-amino-6-(4-methanesulfonylphenyl)-N-phenylpyrazine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.41 |