Få mere at vide
VD3-d6, MedChemExpress
Beskrivelse
VD3-d6 (Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6) is the deuterium labeled Vitamin D3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VD3-d6 |
| CAS | 118584-54-6 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylær formel | C27H38D6O |
| Farve | Light Yellow |
| Synonym | Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (255.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Vis mere |