Få mere at vide
VD3-d6, MedChemExpress Artikelnummer.: 16431509
VD3-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431509
1 mg
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
5 mg
Artikelnummer. 16431509
Brand: Medchem Express HY15331
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress VD3-d6 (Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6) is the deuterium labeled Vitamin D3; tools for determination of Vitamin D3 metabolites in human serum.
VD3-d6 (Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6) is the deuterium labeled Vitamin D3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VD3-d6
CAS 118584-54-6
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C27H38D6O
Farve Light Yellow
Synonym Vitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (255.97 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Industry Type Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 390.67
Mængde 1 mg
Formel vægt 390.67
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
VD3-d6, MedChemExpress