Få mere at vide
VD2-d3, MedChemExpress
Beskrivelse
VD2-d3 is the deuterium labeled vitamin D2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VD2-d3 |
| CAS | 1217448-46-8 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylær formel | C28H41D3O |
| Farve | White |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (50.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMIL | O[C@@H](CCC/1=C([2H])\[2H])CC1=C([2H])\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2 |
| Industry Type | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.67 |
| Vis mere |