Få mere at vide
Velp Scientifica™ Vkobber
Artikelnummer. 15329614 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Til brug med:
Dumas nitrogenanalysator
Pakningsstørrelse:
470g
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
15329614 Dumas nitrogenanalysator 470g
1 options
Artikelnummer. 15329614 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000240
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Velp Scientifica™ Vkobber til brug med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 og 702.
  • Til brug med NDA 701 og 702
Tekniske data
Type Vkobber
Prøvekapacitet 470 g
Til brug med Dumas nitrogenanalysator
Vægt (metrisk) 0.47 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vcopper High Reduction Efficiency
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: copper