Få mere at vide
MedChemExpress VCH-916
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 497.73 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 98.48% |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 39 mg/mL (78.36 mM) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 1200133-34-1 |