Få mere at vide
Invitrogen™ VCAM-1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (510), PE
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
738.60 DKK - 1559.00 DKK
Tekniske data
Antigen VCAM-1
Klon 510
Koncentration 0.1 mg/mL
Indhold og opbevaring 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Applikationer Flow Cytometry
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30536258
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA560244
100 Tests
1559.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30533946
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA560245
25 Tests
738.60 DKK
Pakke med 25
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
VCAM-1 Recombinant Monoclonal Antibody for Flow
VCAM-1 is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine activated endothelium. The protein has a number of functions including the regulation of leukocyte migration, leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in a number of inflammatory diseases.
Tekniske data
Tekniske data
VCAM-1
0.1 mg/mL
Flow Cytometry
PE
Rabbit
RUO
PBS with 0.5% BSA and 0.03% ProClin 300
P19320
7412
Recombinant Human VCAM-1/CD106 protein (Met1-Pro697).
Antibody
510
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
VCAM1
adhesion molecule VCAM-1; CD106; CD106 antigen; DKFZp779G2333; INCAM100; INCAM-100; MGC99561; sCD106; soluble CD106; soluble VCAM 1; sVCAM 1; vascular cell adhesion molecule; vascular cell adhesion molecule 1; vascular cell adhesion molecule-1; vascular cell adhesion protein 1; V-CAM 1; Vcam1; Vcam-1; VCAM1B
VCAM1
Primary
Protein A
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater