Få mere at vide
Sonics Materials VC-505 Ultralydsprocessor
Artikelnummer. 10532103
Skift visning
Stopur:
10 t. procestimer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stopur Pakningsstørrelse
10532103 10 t. procestimer Hver
1 options
Artikelnummer. 10532103 Leverandør Sonics Materials Leverandørnr. VC505220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
VC-505 Ultralydsprocessoren er ekstremt effektiv og alsidig, den kan sikkert behandle en lang række organiske og uorganiske materialer– fra mikroliter til liter.
  • Ekstremt effektiv og alsidig, den kan sikkert behandle en bred vifte af organiske og uorganiske materialer – fra mikroliter til liter
  • 500 og 750 watt ultralydsprocessorer til sikker behandling af en lang række organiske og uorganiske materialer, fra 250 mikroliter til 1 liter
  • Typiske anvendelser omfatter nanoteknologi (fremstilling af nanopartikelmaterialer og grafen-dispersioner), cellelysering, prøveforberedelse, homogenisering, ChIP-assay, emulgering, disaggregering og deagglomerering samt anvendelser inden for sonokemisk væskebehandling
  • Energimåler, digital wattmåler, mikroprocessorbaseret og programmerbar
  • 10 timers procestimer
Tekniske data
Til brug med (applikation) Behandling af en bred vifte af organiske og uorganiske materialer, fra 250 uL til 1 l
Inkluderer 0,5 tommer (13 mm) sonde med udskiftelig spids, værktøjssæt og brugsanvisning
Stopur 10 t. procestimer