Få mere at vide
IKA™ VC 10 pro
Shop alle IKA produkter
Spænding:
100 til 240 V
Beskrivelse
- Enheden tillader on/off-regulering af flere vakuumkilder og automatisk kogepunktsdetektion
- Den har et integreret opløsningsmiddelbibliotek, graffunktion og tilslutning til ekstern temperaturføler
- Ventilrensningsfunktion og integreret ventilationsventil til trykudligning og beluftning med inert gas
- Programfunktion og USB/RS232 interfaces til forbindelse med laboratoriesoftware
- Elektronisk kontrolsystem for forbedret proceseffektivitet og høj opløsningsmiddelgenvindingshastighed
- Enhed-til-enhed kommunikation for høj energieffektivitet
- VSE 1 vakuum sikkerhedsemissionskondensator anbefales for yderligere sikkerhed og fås som tilbehør.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilslutningstype | USB / RS232 interfaces |
| Type | Vakuum |
| Fugtighed | 80% |
| Stiktype | EU |
| Temperaturområde (metrisk). | 5°C; til 40 °C |
| Bredde (metrisk) | 95 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |
| Dybde (metrisk) | 110 mm |
| Vægt (metrisk) | 1.5 kg |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Vis mere |