Få mere at vide
UVP VB-40 Model Transilluminator
Artikelnummer. 12813948
Skift visning
Dybde (metrisk):
337 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) unitSize
12813948 337 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12813948 Leverandør UVP Leverandørnr. 95043302
White Light transilluminator er ideel til billeddannelse Coomassie™ eller sølvfarvede proteingeler, autoradiograffilm og røntgenfilm
De Visi-Blue transilluminator udsender ved 460nm til 470nm og leveres med et ravfarvet beskyttelsesdæksel, der blokerer brugeren fra emissionen for at muliggøre visualisering af alle prøver over 500nm på samme tid. White Light transilluminator er ideel til billeddannelse Coomassie™ eller sølvfarvede proteingeler, autoradiograffilm og røntgenfilm. Plexiglas- og glasfilterpladerne er forseglet i enheden for holdbarhed. VisiBlue-transilluminatoren udsender ved 460 nm til 470 nm og leveres med et ravfarvet beskyttelsesdæksel, der blokerer brugeren fra emissionen for at muliggøre visualisering af alle prøver over 500 nm på samme tid. White Light transilluminator er ideel til billeddannelse Coomassie™ eller sølvfarvede proteingeler, autoradiograffilm og røntgenfilm. Plexiglas- og glasfilterpladerne er forseglet i enheden for holdbarhed.
Tekniske data
Bredde (metrisk) 486 mm
Højde (metrisk) 143 mm
Dybde (metrisk) 337 mm
Produkttype Blue Light Transilluminator
Til brug med (applikation) UVP Billedbehandlingssystem
Filtreringsområde (metrisk) 200 x 400 mm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Størrelse (metrisk) filter 200 x 400 mm
Model- VB-40
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Høj/Middel/Lav
Bølgelængde 460/470 nm
Belysningstype Visi blå