Få mere at vide
UVP VB-26 Model Transilluminator
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til brug med GFP pletter
- Blåt lys vil transmittere gennem næsten enhver gennemsigtig (plastik, glas osv.) laboratorieudstyr
- Mål med dæksel (D x B x H):241 x 337 x 121mm
- 8 watt
- Gult dæksel (medfølger) blokerer for blåt lystransmission og tillader visualisering af medier over 500nm
- Høj indstilling giver mulighed for blåt lys (460-470 nm) excitation af fluoroforer på geler til rutinefotografering
- Medium er fremragende til visning og hurtig enkeltbåndsudskæring
- Lav indstilling giver mulighed for placering og klargøring af geler, udskæring af flere bånd og fokusering til fotografering
Tekniske data
Tekniske data
| Bredde (metrisk) | 279 mm |
| Højde (metrisk) | 122 mm |
| Dybde (metrisk) | 356 mm |
| Produkttype | Blue Light Transilluminator |
| Til brug med (applikation) | Overvågning og påvisning af DNA-migrering og proteinekspression i realtid |
| Filtreringsområde (metrisk) | 210 x 260 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Størrelse (metrisk) filter | 210 x 260 mm |
| Model- | VB-26 |
| Spænding | 230 V |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido