Få mere at vide
Vatinoxan hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490148
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490148 5 mg
16477688 10 mg
16403636 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16490148 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19057A
MedChemExpress Vatinoxan hydrochloride (MK-467 hydrochloride;L-659066 hydrochloride) is a peripheral α2 adrenergic receptor antagonist.
Vatinoxan hydrochloride (MK-467 hydrochloride
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vatinoxan hydrochloride
CAS 130466-38-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H27ClN4O4S
Mængde 5 mg
Synonym MK-467 hydrochloride L-659066 hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 133 mg/mL (292.33 mM)
SMIL [H]Cl.CS(=O)(NCCN([C@]1(CN2)CCN3CCC4=C(OC5=CC=CC=C54)[C@]3([H])C1)C2=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 454.97
Formel vægt 454.97
Procent renhed 99.28%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation