Få mere at vide
Vatalanibdihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456988
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456988 10 mg
30450552 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09950010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 212141-51-0
Molekylær formel C20 H15 Cl N4 . 2 Cl H
Molekylvægt (g/mol) 419.73
Synonym 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, dihydrochloride (9CI), Vatalanib dihydrochloride
IUPAC navn N-(4-chlorophenyl)-4-(pyridin-4-ylmethyl)phthalazin-1-amin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.Clc1ccc(Nc2nnc(Cc3ccncc3)c4ccccc24)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vatalanib Dihydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H15ClN4.2ClH/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14;;/h1-12H,13H2,(H,23,25);2*1H
Formel vægt 418.0519