missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vat Orange 3 (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30449983
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449983 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV99503825G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vat Orange 3 (Technical Grade)
CAS 4378-61-4
Molekylær formel C22H8Br2O2
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C22H8Br2O2/c23-15-7-14-19-17-9(15)3-1-5-11(17)21(25)13-8-16(24)10-4-2-6-12(22(14)26)18(10)20(13)19/h1-8H
SMIL Brc1cc2C(=O)c3cccc4c(Br)cc5C(=O)c6cccc1c6c2c5c34
Molekylvægt (g/mol) 464.11
Formel vægt 461.8891
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.