Få mere at vide
Vasopressin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483859
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15483859 100 mg 100mg
15463859 5 mg 5mg
15473859 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15483859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61248.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 11000-17-2 | C46H65N15O12S2
Det bruges som et peptidhormon, der regulerer kroppens tilbageholdelse af vand. Vasopressin eller antidiuretisk hormon er et potent endogent hormon, som er ansvarligt for at regulere plasmaosmolalitet og volumen. Det fungerer som en neurotransmitter i hjernen til at kontrollere døgnrytme, termoregulering og adrenokortikotrofisk hormonfrigivelse (ACTH). Den terapeutiske anvendelse af vasopressin er blevet mere og mere vigtig i det kritiske plejemiljø til behandling af kraniel diabetes insipidus, blødningsabnormiteter, esophageal varicealblødning, asystolisk hjertestop og septisk shock.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i vand (blandbar).
Bemærkninger Opbevares i
lufttætte beholdere ved 2° til 8° . Opbevares i en kølig, lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11000-17-2
Molekylær formel C46H65N15O12S2
MDL nummer MFCD00076738
Synonym Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2; AVP peptide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vasopressin
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water (Miscible).
Formel vægt 1084.24
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Lyofiliseret pulver