Få mere at vide
OHAUS™ Vaseline til rotorer
Artikelnummer. 30130221 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
30130221 10 ml
1 options
Artikelnummer. 30130221 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30314586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 DKK
    144.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.94 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Højkvalitetsprodukt designet til at forbedre ydeevnen og holdbarheden af dine rotorer. Dette specielt formuleret Vaseline er den perfekte løsning til at opretholde en problemfri drift af dit sofistikerede laboratorieudstyr.
Denne Vaseline til rotorer er et højkvalitetsprodukt designet til at forbedre ydeevnen og holdbarheden af dine rotorer. Dette specielt formuleret Vaseline er den perfekte løsning til at opretholde en problemfri drift af dit sofistikerede laboratorieudstyr.
  • Dette er lavet med omhyggelig sans for detaljer Vaseline er et vigtigt værktøj for enhver forsker, videnskabsmand eller tekniker. Den er designet til at give fremragende smøring, hvilket reducerer friktion og slid på rotorens bevægelige komponenter. Ved at beskytte mod korrosion og sikre optimal drift garanterer dette produkt langvarig ydeevne for dit værdifulde udstyr.
  • En af de fremragende egenskaber er dens enestående alsidighed. Velegnet til brug med en bred vifte af rotorer, det er et yderst pålideligt valg til forskellige laboratorieapplikationer. Uanset om du arbejder med centrifuger, emulgatorer eller andre komplekse rotormaskiner, er dette Vaseline vil levere exceptionelle resultater.
  • Ud over dets exceptionelle smøreegenskaber er dette Vaseline kan prale af overlegen kemisk resistens og stabilitet. Den kan modstå ekstreme temperaturer, hvilket sikrer ensartet ydeevne i krævende laboratoriemiljøer. Formuleringen af høj kvalitet forhindrer Vaseline fra at gå i stykker eller miste sin effektivitet, selv under de hårdeste forhold.
  • Leveres i en praktisk, brugervenlig beholder, der gør påføringen til en leg. Den præcise dyse giver dig mulighed for at styre mængden af Vaseline påføres, hvilket forhindrer spild og sikrer optimal dækning. Med sin lange holdbarhed og håndterbare beholderstørrelse er dette Vaseline er den perfekte ledsager til dit laboratorium, hvilket giver dig ro i sindet, mens du udfører dine eksperimenter.
  • Investering i dette Vaseline betyder at investere i dit laboratorieudstyrs levetid og effektivitet. Stol på den verdenskendte OHAUS mærke til at levere et topkvalitetsprodukt, der opfylder de højeste standarder for ydeevne, pålidelighed og sikkerhed. Med dette Vaseline , kan du fokusere på din forskning uden at bekymre dig om udstyrsfejl eller unødvendig nedetid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Smøremiddel
Format Viskøs væske
Til brug med (applikation) Smøring af rotorer
Til brug med (udstyr) Rotorer
Mængde 10 ml
Volumen (engelsk) 10 mL
Volumen (metrisk) 10 mL