Få mere at vide
VAS2870, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495358
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495358 10 mg -
16473326 25 mg -
16468077 5 mg 5mg
16455986 100 mg -
16411557 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495358 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12804
MedChemExpress VAS2870 is a NADPH oxidase (NOX) inhibitor.
VAS2870 is a NADPH oxidase (NOX) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VAS2870
Fysisk form Solid
CAS 722456-31-7
Farve Off-White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H12N6OS
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : 83.3 mg/mL (231.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL C1(N(CC2=CC=CC=C2)N=N3)=C3C(SC4=NC5=C(C=CC=C5)O4)=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 360.39
Formel vægt 360.39
Procent renhed 98.23%