Få mere at vide
Ekastu Safety™ Lak og svejseåndedrætsværn
Beskrivelse
- Beskytter mod giftige og meget giftige partikler som svejserøg, maling og lak (op til 50 gange NPF-værdien) samt opløsningsmidler under Occupational Exposure Limit
- Med Cool Down udåndingsventil
- Med farvekodet næsestykke og udåndingsventil
- Aktivt kullag inkluderet
- Kontinuerlig justerbar sele
- Den brede bomuldsforede indvendige forseglingslæbe garanterer tæt og behagelig pasform samt sikkerhed
- Filterklasse DIN EN 149:2001 FFP3 NR
- Specielt designet til brugere af EKASTU briller og beskyttelsesbriller
- I originalemballage: 5 års holdbarhed
- 5 stykker pr. pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Filtertype | FFP3 |
| Produkttype | Svejsning af partikelåndedrætsværn |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Inkluderer | Farvekodet næsestykke og udåndingsventil; Aktivt kullag |
| Mængde | 5 Pk. |
| Vægt (metrisk) | 27 g |