Få mere at vide
Eppendorf™ Varitip P Tips
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Brug disse tips til at imødekomme en række forskellige behov for forskellige laboratorieapplikationer. Eppendorf™ Varitip P-spidserne er designet til at suge 1 til 10 ml fra beholdere som f.eks. bægre.
- En trinløst justerbar pipette til præcis pipettering af volumener op til 10 ml i intervaller på μ10 l
- Selv væsker med højt damptryk eller viskositet kan nemt pipetteres
- Systemet består af en dispenseringsdel og Maxitip luftfortrængningsprincippet
- Ingen overførsel som Maxitip udvekslet
- Ventil til Maxitip sikrer drypfri dispensering af væsker med højt damptryk
- Uddannet Maxitip G til kompensation af pålydende værdi af Varipette™
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Til brug med (applikation) | Aspiration 2,5mL til 10mL fra høje, smalle halse kar |
| Tip stil | Universal Fit |
| Uddannet | Ja |