Få mere at vide
Eppendorf™ Varispenser™ 2, flaske-top dispenser
Artikelnummer. p-7159209 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5,0 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15707357
Brand: Eppendorf™ 4966000010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser er ideel til at dispensere alikvoter af væske fra store forsyningsflasker.
Varispenser™ 2 er ideel til at dispensere alikvoter af væske fra store forsyningsflasker.
  • Standard GL 45 gevind i alle størrelser til de fleste almindelige flaskegevinde
  • Sikkerhedsventilkugler i afgangsventil forhindrer lækage, når afgangsrør ikke er monteret
  • Skrubar udluftningshætte til nem montering af tørrerør eller mikrofilter
  • Ovalt dispenserhus til nem transport
  • PFA-tætning af glidestemplet forhindrer, at den sætter sig fast
  • Fastgørelsesskyder på indvendigt fortandet skinne for hurtig og præcis lydstyrkejustering
  • Høj kemikalieresistens af alle dispenseringskomponenter
  • Teleskopudsugningsrør til variabel justering af flaskehøjde
  • Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
  • Mulighed for brugerjustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Analog flaskedispenser med adaptere
Kanaler 1
Volumen (metrisk) 0,2 til 2 ml
Inkluderer Adaptere GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (125 til 240 mm)