Få mere at vide
Eppendorf™ Varispenser™ 2, flaske-top dispenser
Artikelnummer. 15757357 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5,0 til 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15757357 10 til 100 ml Hver
15707357 0,2 til 2 ml Hver
15717357 0,5 til 5 ml Hver
15727357 1 til 10 ml Hver
15737357 2,5 til 25 ml Hver
15747357 5,0 til 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15757357 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4966000061
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser er ideel til at dispensere alikvoter af væske fra store forsyningsflasker.
Varispenser™ 2 er ideel til at dispensere alikvoter af væske fra store forsyningsflasker.
  • Standard GL 45 gevind i alle størrelser til de fleste almindelige flaskegevinde
  • Sikkerhedsventilkugler i afgangsventil forhindrer lækage, når afgangsrør ikke er monteret
  • Skrubar udluftningshætte til nem montering af tørrerør eller mikrofilter
  • Ovalt dispenserhus til nem transport
  • PFA-tætning af glidestemplet forhindrer, at den sætter sig fast
  • Fastgørelsesskyder på indvendigt fortandet skinne for hurtig og præcis lydstyrkejustering
  • Høj kemikalieresistens af alle dispenseringskomponenter
  • Teleskopudsugningsrør til variabel justering af flaskehøjde
  • Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
  • Mulighed for brugerjustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Analog flaskedispenser med adaptere
Kanaler 1
Volumen (metrisk) 10 til 100 ml
Inkluderer Adaptere GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (170 til 330 mm)