Få mere at vide
Eppendorf™ Varispenser™ 2, flaske-top dispenser
Product Code. 15737357
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 ml
2,5 til 25 ml
5,0 til 50 ml
Unit Size:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Unit Size
15737357 2,5 til 25 ml Hver
15707357 0,2 til 2 ml Hver
15717357 0,5 til 5 ml Hver
15727357 1 til 10 ml Hver
15747357 5,0 til 50 ml Hver
15757357 10 til 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15737357 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 4966000045
Besparelser på stamcelleforskning
Brug rabatkode 28032
View all promotions
På lager
Add to basket
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser er ideel til at dispensere alikvoter af væske fra store forsyningsflasker.
Varispenser™ 2 er ideel til at dispensere alikvoter af væske fra store forsyningsflasker.
  • Standard GL 45 gevind i alle størrelser til de fleste almindelige flaskegevinde
  • Sikkerhedsventilkugler i afgangsventil forhindrer lækage, når afgangsrør ikke er monteret
  • Skrubar udluftningshætte til nem montering af tørrerør eller mikrofilter
  • Ovalt dispenserhus til nem transport
  • PFA-tætning af glidestemplet forhindrer, at den sætter sig fast
  • Fastgørelsesskyder på indvendigt fortandet skinne for hurtig og præcis lydstyrkejustering
  • Høj kemikalieresistens af alle dispenseringskomponenter
  • Teleskopudsugningsrør til variabel justering af flaskehøjde
  • Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
  • Mulighed for brugerjustering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Analog flaskedispenser med adaptere
Kanaler 1
Volumen (metrisk) 2,5 til 25 ml
Inkluderer Adaptere GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (170 til 330 mm)