Få mere at vide
Eppendorf™ Varispenser™ 2, flaske-top dispenser
Beskrivelse
Varispenser™ 2 er ideel til at dispensere alikvoter af væske fra store forsyningsflasker.
- Standard GL 45 gevind i alle størrelser til de fleste almindelige flaskegevinde
- Sikkerhedsventilkugler i afgangsventil forhindrer lækage, når afgangsrør ikke er monteret
- Skrubar udluftningshætte til nem montering af tørrerør eller mikrofilter
- Ovalt dispenserhus til nem transport
- PFA-tætning af glidestemplet forhindrer, at den sætter sig fast
- Fastgørelsesskyder på indvendigt fortandet skinne for hurtig og præcis lydstyrkejustering
- Høj kemikalieresistens af alle dispenseringskomponenter
- Teleskopudsugningsrør til variabel justering af flaskehøjde
- Fuldt autoklaverbar uden adskillelse
- Mulighed for brugerjustering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Analog flaskedispenser med adaptere |
| Kanaler | 1 |
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Inkluderer | Adaptere GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 og teleskopisk indsugningsrør (125 til 240 mm) |