Få mere at vide
HUBER Variostat™ Bad
Artikelnummer. p-8013486
Kapacitet (metrisk):
5,5 l
11 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10276423
Brand: HUBER 6053
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Variostat™ Badeisolerede tanke i rustfrit stål er det ideelle valg til at inkubere prøver og holde dem ved en konstant temperatur.
  • Isolerede, rustfri ståltanke
  • Afløbsport
  • Badebetræk sælges separat
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 11 l
Temperaturområde 25 °C til 150 °C
Bredde (metrisk) 250 mm
Højde (metrisk) 205 mm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz