Få mere at vide
HUBER Variostat™ Bad
Beskrivelse
- Isolerede, rustfri ståltanke
- Afløbsport
- Badebetræk sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 11 l |
| Temperaturområde | 25 °C til 150 °C |
| Bredde (metrisk) | 250 mm |
| Højde (metrisk) | 205 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |