Få mere at vide
HUBER Variostat™ Bad
Artikelnummer. 10013764
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5,5 l
11 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10013764 5,5 l Hver
10276423 11 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10013764 Leverandør HUBER Leverandørnr. 6052
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Variostat™ Badeisolerede tanke i rustfrit stål er det ideelle valg til at inkubere prøver og holde dem ved en konstant temperatur.
  • Isolerede, rustfri ståltanke
  • Afløbsport
  • Badebetræk sælges separat
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5,5 l
Temperaturområde 30 °C til 150 °C
Bredde (metrisk) 210 mm
Højde (metrisk) 205 mm
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz