Få mere at vide
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode mikropladelæser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Designet til biovidenskabelige forskere med en bred vifte af behov, Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser er udstyret med en fleksibel række af måleteknologier, herunder absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og tidsopløst fluorescens. Instrumentet forenkler måleopsætningen med det automatiske dynamiske områdevalg, og dets smarte sikkerhedskontroller letter arbejdsgangen og hjælper med at undgå eksperimentelle fejl. Varioskan LUX hæver barren for pålidelighed og lethed med teknologi, der fungerer i forskernes bedste interesse. Varioskan LUX multimode-læseren har modtaget HTRF™-certificering fra Cisbio Bioassays og DLReady™-validering fra Promega Corporation.
Varioskan LUX er et modulært, opgraderbart instrument, der giver fremragende anvendelighed på tværs af en række applikationer.
- Op til fem måleteknologier: Absorbans (UV-Vis), fluorescensintensitet (inkl. FRET), luminescens (direkte og filtreret), AlphaScreen/AlphaLISA og tidsopløst fluorescens (inkl. TR-FRET/hTRF)
- Filter og monokromatoroptik
- Spektral scanning til optimering af assays
- Fem målemetoder, herunder slutpunkt, kinetisk, spektrum, kinetisk spektrum og multipunkt
- Integreret gaskontrolmodul til indstilling af CO2- og O2-koncentrationer til cellebaserede assays
- Samtidig dispensering og måling til signalovervågning ved start af en reaktion
- Automatisk dynamisk områdevalg baseret på signalintensiteten for hver brønd
- Smart sikkerhedskontrol designet til at identificere og advare brugeren om potentielle problemer, før de opstår
- Automatiseret instrumentkalibrering og selvdiagnostik for pålidelig driftssikkerhed
- Certificeret HTRF-kompatibel læser fra CisBio Bioassays
- Valideret DLReady af Promega Corporation
Varioskan LUX er parret med den kraftfulde og intuitive SkanIt-software, der giver fremragende brugervenlighed og fleksibilitet.
- Licensfri —Hver bruger kan installere softwaren på sin computer
- Intuitiv og fleksibel grænseflade til flere brugere og assays
- Innovativt virtuelt pipetteringsværktøj gør det nemt at definere prøver til pladelayout
- Måledata gemmes løbende i databasen, så der ’ikke går data tabt på grund af uventede afbrydelser som strømafbrydelser eller utilsigtet afbrydelse
- Forenklet databehandling og eksport
- Eksporter data med et enkelt museklik, eller få dem automatisk sendt via e-mail ved afslutningen af kørslen
- Flere filformater til eksport af resultater:*.xlsx,*.pdf,*.xml, og*.txt
- Viser realtidsspektre og kinetiske kurver under målingen
- Indbyggede beregninger til dataanalyse (f.eks. blank subtraktion, gennemsnit/SD/CV%, standardkurve, dosisrespons, kvalitetskontrol, klassificering, kinetisk og spektral analyse, brugerdefineret formel osv.)
- Omfattende resultatrapporter med sporbarhed til handlinger og indstillinger i kørselstiden
- To tilgængelige udgaver: Research Edition til biovidenskabelige forskere og Drug Discovery Edition, som tilbyder funktioner, der er nødvendige for at overholde FDA 21 CFR Part 11.
Varioskan LUX er modulopbygget og kan opgraderes, så du kan bygge det system, der passer bedst til dine behov. Kontakt en salgsrepræsentant for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
Kompatibilitet | Automatisering |
Detektor type | Fotomultiplikatorrør (PMT) |
Dimensioner (L x B x H) | 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 tommer) |
Inkubator temperatur | 45 °C |
Interface | PC-software (Thermo Scientific SkanIt-software) |
Lyskilde | Xenon-blitzlampe |
Målehastighed | 15 s for 96-brøndsplade, 45 s for 384-brøndsplade, 135 s for 1536-brøndsplade (minimum gange) |
Måleteknologi | Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens |
Plade Type | 6 til 1536-brøndsplader (absorbans 6 til 384-brøndsplader) |
Produktlinje | Varioskan |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
3020-83328 | Overensstemmelsescertifikat | 27/01/2025 | VLBL00GD1 |
3020-83739 | Overensstemmelsescertifikat | 25/01/2025 | VLBL00GD1 |
3020-83740 | Overensstemmelsescertifikat | 25/01/2025 | VLBL00GD1 |
3020-83959 | Overensstemmelsescertifikat | 25/01/2025 | VLBL00GD1 |
3020-83691 | Analysecertifikat | 26/01/2025 | VLBL00GD1 |