Få mere at vide
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimode mikropladelæser
Artikelnummer. 15330767 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Måleteknologi:
Absorbans, fluorescensintensitet
Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens
Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens
Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens, AlphaScreen
Læsemuligheder:
Top
Top og bund
Antal dispensere:
1
2
Ingen
Inkluderer:
SkanIt PC-software, Research Edition
Pakningsstørrelse:
Hver
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleteknologi Læsemuligheder Antal dispensere Inkluderer unitSize
15330767 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Top og bund 1 SkanIt PC-software, Research Edition Hver
15350747 Absorbans, fluorescensintensitet Top Ingen SkanIt PC-software, Research Edition Hver
15360747 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Top Ingen SkanIt PC-software, Research Edition Hver
15370747 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens Top Ingen SkanIt PC-software, Research Edition Hver
17153451 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Top og bund Ingen SkanIt PC-software, Research Edition -
16864263 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Top og bund 1 SkanIt PC-software, Research Edition -
15300757 Absorbans, fluorescensintensitet Top og bund Ingen SkanIt PC-software, Research Edition Hver
17163451 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Top og bund 2 SkanIt PC-software, Research Edition -
15320757 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Top og bund Ingen SkanIt PC-software, Research Edition Hver
17173451 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens Top og bund Ingen SkanIt PC-software, Research Edition -
17183451 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens Top og bund 1 SkanIt PC-software, Research Edition -
15360757 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens, AlphaScreen Top og bund Ingen SkanIt PC-software, Research Edition Hver
17193451 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens Top og bund 2 SkanIt PC-software, Research Edition Hver
17133461 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens, AlphaScreen Top og bund Ingen SkanIt PC-software, Research Edition -
17143461 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens, AlphaScreen Top og bund 1 SkanIt PC-software, Research Edition -
17153461 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens, AlphaScreen Top og bund 2 SkanIt PC-software, Research Edition Hver
15340767 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens Top og bund 1 SkanIt PC-software, Research Edition Hver
15360767 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens, AlphaScreen Top og bund 1 SkanIt PC-software, Research Edition Hver
15330777 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens Top og bund 2 SkanIt PC-software, Research Edition Hver
15340777 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens Top og bund 2 SkanIt PC-software, Research Edition Hver
15360777 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens, AlphaScreen Top og bund 2 SkanIt PC-software, Research Edition Hver
15340757 Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, tidsopløst fluorescens Top og bund Ingen SkanIt PC-software, Research Edition Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 15330767 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VLBL00D1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser kommer med absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og tidsopløst fluorescensmålingsteknologier. Måleopsætningen forenkles med det automatiske valg af dynamisk område, og den smarte sikkerhedskontrol hjælper med at undgå eksperimentelle fejl.
Designet til biovidenskabelige forskere med en bred vifte af behov, Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser er udstyret med en fleksibel række af måleteknologier, herunder absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og tidsopløst fluorescens. Instrumentet forenkler måleopsætningen med det automatiske dynamiske områdevalg, og dets smarte sikkerhedskontroller letter arbejdsgangen og hjælper med at undgå eksperimentelle fejl. Varioskan LUX hæver barren for pålidelighed og lethed med teknologi, der fungerer i forskernes bedste interesse. Varioskan LUX multimode-læseren har modtaget HTRF™-certificering fra Cisbio Bioassays og DLReady™-validering fra Promega Corporation.
Varioskan LUX er et modulært, opgraderbart instrument, der giver fremragende anvendelighed på tværs af en række applikationer.
  • Op til fem måleteknologier: Absorbans (UV-Vis), fluorescensintensitet (inkl. FRET), luminescens (direkte og filtreret), AlphaScreen/AlphaLISA og tidsopløst fluorescens (inkl. TR-FRET/hTRF)
  • Filter og monokromatoroptik
  • Spektral scanning til optimering af assays
  • Fem målemetoder, herunder slutpunkt, kinetisk, spektrum, kinetisk spektrum og multipunkt
  • Integreret gaskontrolmodul til indstilling af CO2- og O2-koncentrationer til cellebaserede assays
  • Samtidig dispensering og måling til signalovervågning ved start af en reaktion
  • Automatisk dynamisk områdevalg baseret på signalintensiteten for hver brønd
  • Smart sikkerhedskontrol designet til at identificere og advare brugeren om potentielle problemer, før de opstår
  • Automatiseret instrumentkalibrering og selvdiagnostik for pålidelig driftssikkerhed
  • Certificeret HTRF-kompatibel læser fra CisBio Bioassays
  • Valideret DLReady af Promega Corporation
Varioskan LUX er parret med den kraftfulde og intuitive SkanIt-software, der giver fremragende brugervenlighed og fleksibilitet.
  • Licensfri —Hver bruger kan installere softwaren på sin computer
  • Intuitiv og fleksibel grænseflade til flere brugere og assays
  • Innovativt virtuelt pipetteringsværktøj gør det nemt at definere prøver til pladelayout
  • Måledata gemmes løbende i databasen, så der ’ikke går data tabt på grund af uventede afbrydelser som strømafbrydelser eller utilsigtet afbrydelse
  • Forenklet databehandling og eksport
    • Eksporter data med et enkelt museklik, eller få dem automatisk sendt via e-mail ved afslutningen af kørslen
    • Flere filformater til eksport af resultater:*.xlsx,*.pdf,*.xml, og*.txt
  • Viser realtidsspektre og kinetiske kurver under målingen
  • Indbyggede beregninger til dataanalyse (f.eks. blank subtraktion, gennemsnit/SD/CV%, standardkurve, dosisrespons, kvalitetskontrol, klassificering, kinetisk og spektral analyse, brugerdefineret formel osv.)
  • Omfattende resultatrapporter med sporbarhed til handlinger og indstillinger i kørselstiden
  • To tilgængelige udgaver: Research Edition til biovidenskabelige forskere og Drug Discovery Edition, som tilbyder funktioner, der er nødvendige for at overholde FDA 21 CFR Part 11.
Varioskan LUX er modulopbygget og kan opgraderes, så du kan bygge det system, der passer bedst til dine behov. Kontakt en salgsrepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet Automatisering
Detektor type Fotomultiplikatorrør (PMT)
Dimensioner (L x B x H) 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 tommer)
Inkubator temperatur 45 °C
Interface PC-software (Thermo Scientific SkanIt-software)
Lyskilde Xenon-blitzlampe
Målehastighed 15 s for 96-brøndsplade, 45 s for 384-brøndsplade, 135 s for 1536-brøndsplade (minimum gange)
Måleteknologi Absorbans, fluorescensintensitet, luminescens
Plade Type 6 til 1536-brøndsplader (absorbans 6 til 384-brøndsplader)
Produktlinje Varioskan
Læsemuligheder Top og bund
Udlæsningsområde 0 til 6 Abs
Omrørere Orbital
Softwaretype SkanIt-software
Spektral scanningshastighed <2,2 s/brønd 400 til 500 nm, 1 flash, 2 nm trin
Valg af bølgelængde Dobbelt monokromator (absorbans og spektral scanning), dobbelt excitations- og emissionsmonokromator (fluorescensintensitet)
Nøjagtighed 0,003 Abs eller± 2 % ved 200 til 399 nm (0 til 2 Abs)
0,003 Abs eller± 1 %, ved 400 til 1.000 nm (0 til 3 Abs)
Nøjagtighed (fotometrisk) 0,003 Abs eller± 2 % ved 200 til 399 nm (0 til 2 Abs), 0,003 Abs eller± 1 %, ved 400 til 1.000 nm (0 til 3 Abs)
Dybde (engelsk) 23 tommer
Dybde (metrisk) 58 cm
Dispenseringsvolumen 1 ml sprøjte: 2 til 5.000 μl
5 ml sprøjte: 5 til 25.000 μl
Dynamisk rækkevidde Fluorescensintensitet: topaflæsning > 6 årtier, bundaflæsning > 5,5 årtiers, luminescens: > 7 årtier
Emissionsfiltre Kan købes
Højde (engelsk) 20 tommer
Højde (metrisk) 51 cm
Inkluderer SkanIt PC-software, Research Edition
Linearitet 96-brøndsplade:± 2 % (0 til 4 abs ved 450 nm)
384-brøndsplade:± 2 % (0 til 3 abs ved 450 nm)
Måletype Endpoint, Kinetic, Spectra, Multipoint, Kinetic Spectra
Antal dispensere 1
Præcision SD< 0,001 Abs eller CV< 0,5 % ved 450 nm (0 til 3 Abs)
Følsomhed Fluorescensintensitet (topaflæsning):< 0,4 fmol fluorescein/brønd (sort 384-brøndsplade)
Fluorescensintensitet (bundaflæsning): < 4 fmol fluorescein/brønd, (klar bund, sort 384 kvadratisk brøndsplade)
Luminescens:< 7 amol ATP/brønd (hvid 384-brøndsplade)
Software sprogversioner Engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, japansk, kinesisk og russisk
Bølgelængdeområde Absorbans: 200 til 1.000 nm
Fluorescensintensitet: Eksitation: 200 til 1.000 nm, Emission: 270 til 840 nm
Luminescens: 360 til 670 nm
Vægt (engelsk) 125 lb
Vægt (metrisk) 57 kg
Bredde (engelsk) 21 tommer
Bredde (metrisk) 53 cm