Få mere at vide
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode microplate reader
Artikelnummer. 17143451 Shop alle Thermo Scientific produkter
Artikelnummer. 17143451 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VLB000GD2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser kommer med absorbans, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og tidsopløst fluorescensmålingsteknologier. Måleopsætningen forenkles med det automatiske valg af dynamisk område, og den smarte sikkerhedskontrol hjælper med at undgå eksperimentelle fejl.
Designet til biovidenskabelige forskere med en bred vifte af behov, Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode mikropladelæser er udstyret med en fleksibel række af måleteknologier, herunder absorption, fluorescensintensitet, luminescens, AlphaScreen og tidsopløst fluorescens. Instrumentet forenkler måleopsætningen med det automatiske dynamiske områdevalg, og dets smarte sikkerhedskontroller letter arbejdsgangen og hjælper med at undgå eksperimentelle fejl. Varioskan LUX hæver barren for pålidelighed og lethed med teknologi, der fungerer i forskernes bedste interesse. Varioskan LUX multimode-læseren har modtaget HTRF™-certificering fra Cisbio Bioassays og DLReady™-validering fra Promega Corporation.
Varioskan LUX er et modulært, opgraderbart instrument, der giver fremragende anvendelighed på tværs af en række applikationer.
  • Op til fem måleteknologier: Absorbans (UV-Vis), fluorescensintensitet (inkl. FRET), luminescens (direkte og filtreret), AlphaScreen/AlphaLISA og tidsopløst fluorescens (inkl. TR-FRET/hTRF)
  • Filter og monokromatoroptik
  • Spektral scanning til optimering af assays
  • Fem målemetoder, herunder slutpunkt, kinetisk, spektrum, kinetisk spektrum og multipunkt
  • Integreret gaskontrolmodul til indstilling af CO2- og O2-koncentrationer til cellebaserede assays
  • Samtidig dispensering og måling til signalovervågning ved start af en reaktion
  • Automatisk dynamisk områdevalg baseret på signalintensiteten for hver brønd
  • Smart sikkerhedskontrol designet til at identificere og advare brugeren om potentielle problemer, før de opstår
  • Automatiseret instrumentkalibrering og selvdiagnostik for pålidelig driftssikkerhed
  • Certificeret HTRF-kompatibel læser fra CisBio Bioassays
  • Valideret DLReady af Promega Corporation
Varioskan LUX er parret med den kraftfulde og intuitive SkanIt-software, der giver fremragende brugervenlighed og fleksibilitet.
  • Licensfri —Hver bruger kan installere softwaren på sin computer
  • Intuitiv og fleksibel grænseflade til flere brugere og assays
  • Innovativt virtuelt pipetteringsværktøj gør det nemt at definere prøver til pladelayout
  • Måledata gemmes løbende i databasen, så der ’ikke går data tabt på grund af uventede afbrydelser som strømafbrydelser eller utilsigtet afbrydelse
  • Forenklet databehandling og eksport
    • Eksporter data med et enkelt museklik, eller få dem automatisk sendt via e-mail ved afslutningen af kørslen
    • Flere filformater til eksport af resultater:*.xlsx,*.pdf,*.xml, og*.txt
  • Viser realtidsspektre og kinetiske kurver under målingen
  • Indbyggede beregninger til dataanalyse (f.eks. blank subtraktion, gennemsnit/SD/CV%, standardkurve, dosisrespons, kvalitetskontrol, klassificering, kinetisk og spektral analyse, brugerdefineret formel osv.)
  • Omfattende resultatrapporter med sporbarhed til handlinger og indstillinger i kørselstiden
  • To tilgængelige udgaver: Research Edition til biovidenskabelige forskere og Drug Discovery Edition, som tilbyder funktioner, der er nødvendige for at overholde FDA 21 CFR Part 11.
Varioskan LUX er modulopbygget og kan opgraderes, så du kan bygge det system, der passer bedst til dine behov. Kontakt en salgsrepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet Robot
Detektor type Photomultiplier Tube (PMT)
Inkubator temperatur 45°C
Interface PC Software (Thermo Scientific SkanIt Software)
Lyskilde Xenon Flash Lamp
Målehastighed 15 s for 96-well Plate, 45 s for 384-well Plate, 135 s for 1536-Well Plate (Minimum Times)
Måleteknologi Absorbance, Fluorescence Intensity
Plade Type 6 to 1536-well Plates (Absorbance 6 to 384-well Plates)
Produktlinje Varioskan
Læsemuligheder Top and Bottom
Udlæsningsområde 0 to 6 Abs
Omrørere Orbital
Softwaretype SkanIt Software
Spektral scanningshastighed <2.2 s/Well 400 to 500 nm, 1 Flash, 2 nm Step
Valg af bølgelængde Absorbance: Double Monochromator, Fluorescence Intensity: Double Excitation and Emission Monochromator
Nøjagtighed (fotometrisk) 0.003 Abs or ±2% at 200 to 399 nm (0 to 2 Abs), 0.003 Abs or ±1%, at 400 to 1000 nm (0 to 3 Abs)
CO2-koncentrationsområde 0.1 to 15%
Dybde (engelsk) 23 in.
Dybde (metrisk) 58 cm
Dynamisk rækkevidde Fluorescence intensity: top reading > 6 decades
Højde (engelsk) 20 in.
Højde (metrisk) 51 cm
Linearitet 96-well plate: 0 to 4 Abs, ±2% at 450 nm, 384-well plate: 0 to 3 Abs ±2% at 450 nm
Måletype Endpoint, Kinetic, Spectra, Multipoint, Kinetic Spectra
Antal dispensere 2
O2 koncentrationsområde 1 to 21%
Præcision SD <0.001 Abs or CV <0.5%, at 450 nm (0 to 3 Abs)
Følsomhed Fluorescence intensity (top reading): < 0.4 fmol fluorescein/well (black 384-well plate)
Software sprogversioner English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Japansese, Chinese and Russian
Bølgelængdeområde Absorbance: 200 to 1000 nm, Fluorescence intensity: Excitation: 200 to 1000 nm, Emission: 270 to 840 nm
Vægt (engelsk) 125 lb.
Vægt (metrisk) 57 kg
Bredde (engelsk) 21 in.
Bredde (metrisk) 53 cm